Merck
632899
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorotoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3F2
CAS番号:
分子量:
128.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
119-121 °C (lit.)
密度
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-3-2-4-6(8)7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F
引火点(℃)
17 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
632899-VAR:
632899-1G:
632899-BULK:
632899-5G:
試験成績書(COA)