Merck
632643
Sigma-Aldrich
2-Bromomethyl-1,4-benzodioxane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BrO2
CAS番号:
分子量:
229.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
250-251 °C (lit.)
密度
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7H,5-6H2
InChI Key
QYLFKNVZIFTCIY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
632643-1G:
632643-5G:
632643-VAR:
632643-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)