Merck
617067
Sigma-Aldrich
1,1,1-Trichloroethane-2,2,2-d3
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Methylchloroform-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCD3
分子量:
136.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
-35 °C (lit.)
密度
1.366 g/mL
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3/i1D3
InChI Key
UOCLXMDMGBRAIB-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617067-VAR:
617067-100MG:
617067-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)