Merck
631515
Sigma-Aldrich
3'-ヨード-4'-メトキシアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3ICOCH3
CAS番号:
分子量:
276.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
101-105 °C (lit.)
官能基
iodo
ketone
SMILES記法
COc1ccc(cc1I)C(C)=O
InChI
1S/C9H9IO2/c1-6(11)7-3-4-9(12-2)8(10)5-7/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YDTWTLOLPFLZHX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
631515-5G:4548173992273
631515-VAR:
631515-25G:4548173992266
631515-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)