Merck
631108
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-N-methylbenzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4990 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
密度
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CNCc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H10FN/c1-10-6-7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
ZXWCKKSSCIFVBT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
152.1 °F
引火点(℃)
66.7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
631108-VAR:
631108-BULK:
631108-1G:
631108-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiuli You et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(21), 7252-7257 (2020-05-20)
Organic-inorganic hybrid materials with perovskite structure have recently attracted tremendous interest due to their structural tunability and rich functional properties, such as phase transition and photoelectric properties. Within this context, two discrete tin-based organic-inorganic hybrid compounds [(FMBA)2SnCl6] (1) and [(FMBA)2SnBr6]