Merck
615633
Sigma-Aldrich
トリブチルスズクロリド
98 atom % D, 96% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥61,900
¥61,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥61,900
About This Item
化学式:
[CD3(CD2)3]3SnCl
CAS番号:
分子量:
352.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
¥61,900
Check Cart for Availability
詳細情報をリクエスト
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
96% (CP)
bp
171-173 °C/25 mmHg (lit.)
質量シフト
M+27
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/3C4H9.ClH.Sn/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;1H;/q;;;;+1/p-1/i3*1D2,2D3,3D2,4D2;;
InChI Key
GCTFWCDSFPMHHS-FMYBXEBSSA-M
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615633-100MG-PW:
615633-VAR:
615633-BULK:
615633-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dawid Kucharski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-06)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) extraction method combined with Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) for determination of organotin compounds (OTC) has been newly developed. The novel analytical method was validated and the quality of the results
Manuel Gadogbe et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(9), 884-890 (2019-05-07)
Exposure to tin in the general US population is near ubiquitous, as determined using urinary tin levels measured by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Urinary tin levels are associated with chronic health outcomes, such as diabetes; however, it is