Merck
630136
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5F5O2)n
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.3890 (lit.)
転移温度
Tg -26 °C(lit.)
溶解性
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
密度
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
630136-200MG:
630136-BULK:
630136-1G:
630136-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
高屈折率・低屈折率のポリマーや、屈折率制御のための添加剤としてジルコニウムおよびハフニウムをベースとするアクリラートモノマーを販売しております。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.