Merck
630004
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trichlorophenyl isothiocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3C6H2NCS
CAS番号:
分子量:
238.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
44-48 °C (lit.)
官能基
chloro
isothiocyanate
SMILES記法
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)N=C=S
InChI
1S/C7H2Cl3NS/c8-4-1-6(10)7(11-3-12)2-5(4)9/h1-2H
InChI Key
PJLRSYLEFZNICX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630004-VAR:
630004-1G:
630004-BULK:
630004-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use