Merck
617059
Sigma-Aldrich
フェナセチン-エトキシ-d5
98 atom % D
別名:
N-(4-Ethoxy-d5-phenyl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4OCD2CD3
CAS番号:
分子量:
184.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
mp
134-136 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i1D3,3D2
InChI Key
CPJSUEIXXCENMM-WNWXXORZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
617059-VAR:
617059-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jerrie S Refuerzo et al.
Scientific reports, 6, 34710-34710 (2016-10-12)
Preterm labor caused by uterine contractions is a major contributor to neonatal morbidity and mortality. Treatment intended to reduce uterine contractions include tocolytic agents, such as indomethacin. Unfortunately, clinically used tocolytics are frequently inefficient and cross the placenta causing fetal