Merck
62633
Sigma-Aldrich
(+)-Longicyclene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1S,2S)-1,2,6,6-Tetramethyltetracyclo[8.1.0.02.8.07.11]undecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2039581
EC Number:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +32.5±1°, neat
屈折率
n20/D 1.493
bp
252-254 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)CCC[C@@]2(C)[C@@H]3C[C@@H]4[C@H]([C@H]13)[C@@]24C
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)6-5-7-14(3)9-8-10-12(11(9)13)15(10,14)4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-,14+,15+/m1/s1
InChI Key
WCEIQUQVIOGRBF-YTDSDZJUSA-N
詳細
Longicyclene is the first tetracarbocyclic sesquiterpene isolated from the essential oil of Pinus longifolia, Roxb.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62633-VAR-F:
62633-BULK-F:
62633-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies in sesquiterpenes-XXXV: longicyclene, the first tetracyclic sesquiterpene.
Nayak UR and Dev S
Tetrahedron, 24(11), 4099-4104 (1968)