Merck
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoledene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24
CAS番号:
分子量:
204.35
Beilstein:
2085196
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −50.5±1°, neat
屈折率
n20/D 1.493
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
InChI Key
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
58870-250MG:
58870-VAR:
58870-BULK:
試験成績書(COA)