Merck
62139
Sigma-Aldrich
(−)-リナロール
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(R)-(−)-3,7-ジメチル-1,6-オクタジエン-3-オール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1721487
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D −18±3°, neat
屈折率
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
bp
198 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
InChI Key
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
(-)-リナロールは多くのエッセンシャルオイルに含まれるモノテルペン化合物です。 抗侵害受容性と抗炎症特性を示します。
アプリケーション
(-)-リナロールは反応剤として以下の用途に使用できます。
  • ジアステレオ選択的な還元ラジカルカスケード環化を介したオフィボリンセスタテルペンのエナンチオ選択的調製。
  • (-)-リナロール O-トリエチルシリルエーテルを介した(-)-5,6-ジヒドロシネロマイシンBの全合成。;
  • プラジエノリドB類似体の全合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
166.3 °F - closed cup
引火点(℃)
74.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
62139-VAR:
62139-BULK:
62139-25ML:
62139-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nan Zhang et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 23(14), 1727-1734 (2016-12-04)
Essential oil from Cananga odorata (ylang-ylang essential oil, YYO) is usually used in reducing blood pressure, improving cognitive functioning in aromatherapy in human. Few reports showed its effect on anxiety behaviors. To investigate the anxiolytic effects of YYO exposure on
Synthesis of a pladienolide B analogue with the fully functionalized core structure
Mu?ller S, et al.
Organic Letters, 13(15), 3940-3943 (2011)
Amy L Parachnowitsch et al.
Plant signaling & behavior, 8(1), e22704-e22704 (2012-12-12)
Natural selection is thought to have shaped the evolution of floral scent; however, unlike other floral characters, we have a rudimentary knowledge of how phenotypic selection acts on scent. We found that floral scent was under stronger selection than corolla
(-)-Linalool produces antinociception in two experimental models of pain.
Peana AT, et al.
European Journal of Pharmacology, 460(1), 37-41 (2003)
Carolina E Reisenman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(11), 2602-2611 (2004-03-19)
Projection neurons (PNs) with arborizations in the sexually dimorphic "lateral large female glomerulus" (latLFG) in the antennal lobe (AL) of the moth Manduca sexta previously were shown to respond preferentially to antennal stimulation with (+/-)linalool, a volatile compound commonly emitted