Merck
218294
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-ペリルアルデヒド
technical grade, 92%
別名:
(−)-ペリラアルデヒド, (S)-4-イソプロペニル-シクロヘキセン-1-カルボキシアルデヒド, (S)-p-メンタ-1,8-ジエン-7-アール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,810
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,810
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2326448
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,810
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical grade
アッセイ
92%
フォーム
liquid
光学活性
[α]19/D −121°, c = 10 in ethanol
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
104-105 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
CC(=C)[C@H]1CCC(C=O)=CC1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m1/s1
InChI Key
RUMOYJJNUMEFDD-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
218294-VAR:
218294-25G:
218294-5G:
218294-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis