Merck
617024
Sigma-Aldrich
Chenodeoxycholic-2,2,3,4,4-d5 acid
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D5H35O4
分子量:
397.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
165-167 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,12D2,16D
InChI Key
RUDATBOHQWOJDD-FVAYXOGXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
617024-BULK:
617024-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)