Merck
616931
Sigma-Aldrich
Methyl(cyclohexane-d11)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D11CH3
分子量:
109.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
bp
101 °C (lit.)
mp
-126 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C7H14/c1-7-5-3-2-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D
InChI Key
UAEPNZWRGJTJPN-QQQWEMTMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)