同位体純度
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +31°, c = 2 in 5 M HCl
mp
205 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1D2,2D2,3D
InChI Key
WHUUTDBJXJRKMK-NKXUJHECSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
Appl- L-Glutamic acid-2,3,3,4,4-d5 has been used as an internal standard in metabolomics and lipidomics profiling.[4]
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
616281-100MG:
616281-VAR:
616281-BULK:
アクティブなフィルタ