Merck
616273
Sigma-Aldrich
DL-Phenyl-d5-alanine
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
170.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品616273は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CC(N)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-RALIUCGRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
616273-1G:
616273-1G-PW:
616273-VAR:
616273-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Zhang et al.
Electrophoresis, 40(18-19), 2309-2320 (2019-04-27)
The actual utility of capillary electrophoresis-mass spectrometry (CE-MS) for biomarker discovery using metabolomics still needs to be assessed. Therefore, a simulated comparative metabolic profiling study for biomarker discovery by CE-MS was performed, using pooled human plasma samples with spiked biomarkers.