Merck
W6586
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
API for Clinical Studies, 98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
170.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
グレード
cGMP
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
質量シフト
M+5
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
WGK
WGK 1
Jan Code
W6586-VAR:
W6586-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)