Merck
615781
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytetrahydrofuran-2,3,3,4,4,5-d6
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6H6O3
分子量:
138.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
bp
145-147 °C (lit.)
密度
1.02 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])(OC)OC1([2H])OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-7-5-3-4-6(8-2)9-5/h5-6H,3-4H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D,6D
InChI Key
GFISDBXSWQMOND-VYXNDPKGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)