Merck
615080
Sigma-Aldrich
2-プロパン(オール)-d
98 atom % D
別名:
イソプロピルアルコール(OD)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOD
CAS番号:
分子量:
61.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品615080は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.3752 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-90 °C (lit.)
密度
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC(C)C
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4D
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-QYKNYGDISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Propanol-OD, isotopically labeled analogue of 2-propanol.
アプリケーション
2-Propanol- OD is used as a solvent to study the reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine, which is used to examined the exact mechanism of DNA damage and repair. Also, it is used to monitor the solvation of carbene compounds from dynamic study.
2-Propanol-OD can be used as a solvent in the study of:
  • Solvation time (dynamics) of singlet carbene compounds.[1]
  • Reaction mechanism of benzophenone and/or acetone ketyl radicals with tirapazamine.[2]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
615080-5G-PW:
615080-5G:
615080-VAR:
615080-25G:
615080-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Xiaofeng Shi et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4542-4550 (2007-03-27)
Ketyl radicals produced by photolysis of ketones or di-tert-butyl peroxide (DTBP) in alcohol solvents react rapidly with tirapazamine (TPZ). The acetone ketyl radical (ACOH) reacts with TPZ with an absolute second-order rate constant of (9.7 +/- 0.4) x 108 M-1
The dynamics of carbene solvation: an ultrafast study of p-biphenylyltrifluoromethylcarbene
Wang J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2304-2313 (2008)
Jin Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2304-2313 (2008-01-25)
Ultrafast photolysis (lambda(ex) = 308 nm) of p-biphenylyltrifluoromethyl diazomethane (BpCN2CF3) releases singlet p-biphenylyltrifluoromethylcarbene (BpCCF3) which absorbs strongly at 385 nm in cyclohexane, immediately after the 300 fs laser pulse. The initial absorption maximum shifts to longer wavelengths in coordinating solvents
On the mechanism of reaction of radicals with tirapazamine
Shi X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(15), 4542-4550 (2007)