Merck
768278
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1,2,3,3,3-d6
98 atom % D, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CDHCD2OH
分子量:
66.13
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([H])(C([2H])(O)[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D,3D2
InChI Key
BDERNNFJNOPAEC-CNQUWIHNSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768278-BULK:
768278-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)