Merck
587745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2
99 atom % 13C
別名:
グリシン-13C2, N-Fmoc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH-Fmoc)13CH213CO2H
CAS番号:
分子量:
299.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
174-175 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量シフト
M+2
SMILES記法
O[13C](=O)[13CH2]NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1
InChI Key
NDKDFTQNXLHCGO-QZZXWHIHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
587745-BULK:
587745-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)