Merck
614289
Sigma-Aldrich
ジエチル-1,1,1',1'-d4-スチルベストロール-3,3',5,5'-d4 (E体+Z体混合物)
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18D8H12O2
分子量:
276.40
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
169-172 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1cc(O)cc([2H])c1\C(=C(\c2c([2H])cc(O)cc2[2H])C([2H])([2H])C)C([2H])([2H])C
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+/i3D2,4D2,5D,6D,7D,8D
InChI Key
RGLYKWWBQGJZGM-AYAXEXGHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614289-VAR:
614289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)