R1780
RPMI-1640培地
With ʟ-glutamine, sodium bicarbonate without arginine, leucine, lysine, and phenol red, sterile liquid, suitable for cell culture, suitable for isotope labeling for cell culture applications
別名:
RPMI 1640 Cell Culture Medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
おすすめの製品
product name
RPMI-1640培地, With L-glutamine and sodium bicarbonate. Without arginine, leucine, lysine, and phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, designed for isotope labeling for cell culture applications
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: 2 g/L
phenol red: no
glucose: 2 g/L (Dextro)
L-glutamine: 0.3 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
再構成
補足:0.100 g/L L-アルギニン-13C6、15N4 HCl(製品 608033)、0.100 g/L L-ロイシン-13C6、15N(製品 608068)、および0.100 g/L L-リジン-13C6、15N2(製品 608041)。
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R1780-PH:
R1780PROC:
R1780-VAR:
R1780-500ML:
R1780-BULK:
R1780-1G:
試験成績書(COA)