Merck
614068
Sigma-Aldrich
Cyclohexan-d11-ol
98 atom % D
別名:
Cyclohexyl alcohol-d11
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D11HO
CAS番号:
分子量:
111.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
bp
160-161 °C (lit.)
mp
20-22 °C (lit.)
密度
1.052 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+11
SMILES記法
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C6H12O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6-7H,1-5H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D
InChI Key
HPXRVTGHNJAIIH-KAFHOZLVSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
614068-VAR:
614068-5G:
614068-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)