Merck
614033
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24D5H35O3
分子量:
381.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品614033は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
184-186 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC[C@@H]2C([2H])([2H])[C@]1([2H])O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2,17D
InChI Key
SMEROWZSTRWXGI-WODFLMNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
614033-BULK:
614033-100MG:
614033-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bin Zan et al.
Biomedical chromatography : BMC, 34(7), e4835-e4835 (2020-03-22)
Bear bile is a valuable medicinal material used in traditional Chinese medicine for over 2000 years. However, developing a substitute has become necessary because of protection measures for this endangered species. The ingredients of in vitro cultured bear bile powder (CBBP)
Jaime Gea et al.
Journal of separation science, 40(23), 4549-4562 (2017-10-11)
The characterization of ancient lipids from prehistoric sediments (fumiers) located in a rock-selter has been possible after the optimization of an analytical method based on the microwave-assisted extraction and solid-phase extraction clean-up step and a final derivatization step followed by