Merck
929956
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-3,4,23,24-13C4 solution
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C21H40O3
分子量:
379.55
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
濃度
100 μg/mL in methanol
質量シフト
M+3
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929956-1ML-PW:
929956-BULK:
929956-VAR:
929956-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)