アッセイ
≥95% (HPLC)
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])O[C@H]1C[C@@H]2[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC(=O)NCC(=O)O)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C26H43NO7S/c1-16(4-9-23(28)27-15-24(29)30)20-7-8-21-19-6-5-17-14-18(34-35(31,32)33)10-12-25(17,2)22(19)11-13-26(20,21)3/h16-22H,4-15H2,1-3H3,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32,33)/p-1/t16-,17-,18-,19+,20-,21+,22+,25+,26-/m1/s1
InChI Key
FHXBAFXQVZOILS-OETIFKLTSA-M
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00807-BULK:
SMB00807-50MG:
SMB00807-VAR:
SMB00807-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)