Merck
613975
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylphenol-3,5,6-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D3H7O
CAS番号:
分子量:
125.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品613975は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
211-212 °C (lit.)
mp
22-23 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
CC1=C(O)C([2H])=C([2H])C(C)=C1[2H]
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5,9H,1-2H3/i3D,4D,5D
InChI Key
KUFFULVDNCHOFZ-QGZYMEECSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613975-BULK:
613975-250MG:
613975-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)