About This Item
化学式:
CD3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
67.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品613924は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
おすすめの製品
同位体純度
98 atom % D
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
InChI Key
HRYZWHHZPQKTII-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard 5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 5 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
おすすめ製品
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-58.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-50.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613924-5G-EU:
613924-VAR:
613924-BULK:
613924-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ