Merck
175994
Sigma-Aldrich
Methylamine-d2 deuteriochloride
≥98 atom % D
別名:
Methylammonium-d3 chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3ND2·DCl
CAS番号:
分子量:
70.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
mp
233-235 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Cl[2H].[2H]N([2H])C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i/hD3
InChI Key
NQMRYBIKMRVZLB-ZRLBSURWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)