Merck
588067
Sigma-Aldrich
Chloroethane-13C2
99 atom % 13C
別名:
Ethyl chloride-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH313CH2Cl
CAS番号:
分子量:
66.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
bp
12.3 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[13CH3][13CH2]Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI Key
HRYZWHHZPQKTII-ZDOIIHCHSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinderHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1B
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-58.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-50.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
588067-VAR:
588067-BULK:
588067-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)