Merck
609951
Sigma-Aldrich
Silicon dioxide-18O2
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Si18O2
分子量:
64.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
95 atom % 18O
フォーム
solid
質量シフト
M+4
SMILES記法
[18O]=[Si]=[18O]
InChI
1S/O2Si/c1-3-2/i1+2,2+2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-XPULMUKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)