Merck
609838
Sigma-Aldrich
2,2-ジメチルプロパノール-17O
20 atom % 17O
別名:
ネオペンチルアルコール-17O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH217OH
分子量:
89.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
20 atom % 17O
分子量
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
113-114 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
密度
0.820 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
InChI Key
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)