Merck
609250
Sigma-Aldrich
DL-Methionine-15N
98 atom % 15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3S(CH2)2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % 15N
フォーム
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CSCCC([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/i6+1
InChI Key
FFEARJCKVFRZRR-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
609250-500MG:
609250-BULK:
609250-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)