Merck
604771
Sigma-Aldrich
L-Isoleucine-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
132.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
98% (CP)
光学活性
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CC[C@H](C)[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1/i6+1
InChI Key
AGPKZVBTJJNPAG-XDXFPRKMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
604771-VAR:
604771-BULK:
試験成績書(COA)