About This Item
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
おすすめの製品
詳細
15N-depleted
同位体純度
99.99 atom % 14N
濃度
~40 wt. % in H2O
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
質量シフト
depleted
SMILES記法
[14NH414NO3]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ammonium nitrate-14N2 solution is a stable isotope enriched with 14N isotope.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
608793-BULK:
608793-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Gabriela Piccolo Maitan-Alfenas et al.
Bioresource technology, 192, 670-676 (2015-06-22)
Biomass enzymatic hydrolysis depends on the pretreatment methods employed, the composition of initial feedstock and the enzyme cocktail used to release sugars for subsequent fermentation into ethanol. In this study, sugarcane bagasse was pretreated with 1% H2SO4 and 1% NaOH