Merck
750840
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-18O3
95 atom % 18O, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4N18O3
分子量:
86.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
95 atom % 18O
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[18O-][N+]([18O-])=[18O].[NH4+]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i2+2,3+2,4+2;
InChI Key
DVARTQFDIMZBAA-HHKSVJRBSA-O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
750840-VAR:
750840-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)