アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystals and lumps
不純物
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
SMILES記法
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
InChI Key
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 3-Amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactamsの合成-医薬品化学における重要な構造モチーフ:この研究では、生物活性による医薬品化学において重要な3-amino-4-substituted Monocyclic ß-Lactamsの新規合成経路を提示しています。このプロセスでは、合成試薬として硝酸アンモニウムを利用しており、高度な有機化学用途におけるその役割が強調されています(Grabrijan et al., 2021)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
256064-BULK:
256064-25G:4548173241142
256064-VAR:
256064-100G:4548173241159