Merck
550574
Sigma-Aldrich
メタノール-OD
99 atom % D
別名:
モノ-重水素化メタノール, メタン(オール-d), メチルアルコール-OD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OD
CAS番号:
分子量:
33.05
Beilstein:
1730948
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
65.5 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00%
フォーム
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0250% water
water
屈折率
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI Key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メタノール-ODは、メタノールの重水素置換体です。NMRベースの研究および分析で溶媒として使用されます。
アプリケーション
メタノール-ODは、重水素化溶媒として以下の用途に使用できます。:
  • APPI HDX MS(大気圧光イオン化水素/重水素交換質量分析)の実施。[1]
  • 1,4-ブタンジオール-D8からの1,4-ブタンジオール-D6 (1,4-BD-D6)の合成。[2]
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550574-1KG:4548173169002
550574-25G:4548173169019
550574-BULK:
550574-100G:4548173168999
550574-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Infrared intensities of liquids XXI: integrated absorption intensities of CH3OH, CH3OD, CD3OH and CD3OD and dipole moment derivatives of methanol.
Bertie JE and Zhang SL.
Journal of Molecular Structure, 413, 333-363 (1997)
A New Analysis of the Rotational Spectrum of CH3OD.
Anderson T, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 159(2), 410-421 (1993)
Dehydration of alcohols over alumina. VIII. Ether formation from the deuterated methanols CH3OH, CD3OH, CH3OD, and CD3OD.
Knozinger H, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 72(8), 2770-2774 (1968)
The Raman Spectra of the Methyl Alcohols, CH3OH, CH3OD, and CH2DOD.
Halford JO, et al.
J. Chem. Phys. , 5(12), 927-932 (1937)
High Resolution Fourier Transform Far Infrared Spectroscopy of CH3OD.
Mukhopadhyay I, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy, 186(1), 15-21 (1997)