Merck
606014
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO213C13CH=13CH13CO2H
分子量:
120.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品606014は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13C](O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-BHBLSLFXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
606014-BULK:
606014-VAR:
606014-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alex Gomez-Gomez et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 164, 382-394 (2018-11-23)
Due to its high sensitivity and specificity, liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) could be considered as the gold-standard in targeted metabolomics. Although LC-MS/MS allows for the direct detection of a large number of molecules, the proper quantification of highly