Merck
608475
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-13C4,d4
98 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO213C13CD=13CD13CO2D
分子量:
124.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]O[13C](=O)\[13C]([2H])=[13C](/[2H])[13C](=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1D,2+1D,3+1,4+1/hD2
InChI Key
VZCYOOQTPOCHFL-QKFNFQFYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。