Merck
605700
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7(13CH2)4(CH2)3CO2H
分子量:
260.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
mp
61-64 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
605700-VAR:
605700-100MG:
605700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)