Merck
605239
Sigma-Aldrich
L-Leucine-13C6
98 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
SILAC アミノ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13CH3)213CH13CH213CH(NH2)13CO2H
CAS番号:
分子量:
137.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品605239は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
光学活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
テクニック
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
ROHFNLRQFUQHCH-IQUPZBQQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Leucine is a non-polar ketogenic amino acid. It can be metabolised to acetoacetate and acetyl coenzyme A.[1][2] Isotope labeled amino acids are required for the production of isotopically labeled proteins.[3][4][5]
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
605239-100MG:
605239-250MG:
605239-VAR:
605239-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver at very short time intervals after administration.
Simkin JL and Sutton CR
The Biochemical Journal, 77, 489-492 (1960)
Garrett RH and Grisham CM
Biochemistry (2012)
Harvey RA, et al.
Biochemistry (Lippincott's illustrated reviews) (2011)
Incorporation of radioactive amino acids into proteins of the microsome fraction of guinea-pig liver in a cell-free system.
SIMKIN JL and WORK TS
The Biochemical Journal, 67, 617-624 (1957)
Isotope labeling for solution and solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins.
Verardi R, et al.
Advances in Experimental Medicine and Biology, 992, 35-62 (2012)