Merck
602213
Sigma-Aldrich
Xenon-136Xe
80 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
136Xe
CAS番号:
分子量:
135.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142001
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
80 atom %
アッセイ
≥99.5% (Total Xenon)
フォーム
gas
不純物
<0.5% Total others
質量シフト
M+4
SMILES記法
[136Xe]
InChI
1S/Xe/i1+5
InChI Key
FHNFHKCVQCLJFQ-BKFZFHPZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
602213-VAR:
602213-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)