Merck
597813
Sigma-Aldrich
4,7-Dichloroisatin
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H3Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
216.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
250-252 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c2C(=O)C(=O)Nc12
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(12)8(13)11-6/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI Key
NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
597813-BULK:
597813-5G:
597813-VAR:
597813-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)