Merck
597600
Sigma-Aldrich
4-アミノ-2-クロロピリミジン-5-カルボニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClN4
CAS番号:
分子量:
154.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Nc1nc(Cl)ncc1C#N
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
InChI Key
WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
597600-1G:4548173219530
597600-BULK:
597600-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Andrej Pevec
Acta chimica Slovenica, 62(2), 297-303 (2015-06-19)
The synthesis and spectroscopic characterization of some pyrimidinium hexafluoridosilicate salts with the formula (RH)2[SiF]6 (where R = 2-aminopyrimidine (1), cytosine (2) and 5-cyanocytosine (3)) is obtained in the reaction of SiO2 with hydrofluoric acid solution and subsequent addition of 2-aminopyrimidine