Merck
597546
Sigma-Aldrich
(クロロメチル)メチルジエトキシシラン
97%
別名:
クロロメチル(メチル)ジエトキシシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClH2CSi(OCH2CH3)2CH3
CAS番号:
分子量:
182.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
密度
1.000 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](C)(CCl)OCC
InChI
1S/C6H15ClO2Si/c1-4-8-10(3,6-7)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
XGLLBUISUZEUMW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
597546-25G:
597546-5G:
597546-BULK:
597546-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)