Merck
14865
Sigma-Aldrich
3-[ビス(2-ヒドロキシエチル)アミノ]プロピル-トリエトキシシラン 溶液
technical, ~65% in ethanol
別名:
N-(3-トリエトキシシリルプロピル)ジエタノールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 ML
¥93,500
¥93,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 ML
¥93,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H31NO5Si
CAS番号:
分子量:
309.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥93,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
technical
フォーム
liquid
濃度
~65% in ethanol
SMILES記法
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
InChI Key
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15)[1].
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
75.0 °F
引火点(℃)
23.9 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14865-50ML:4548174005699
14865-100ML:
14865-VAR:
14865-500ML:
14865-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790