Merck
596515
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloropyridine N-oxide
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
163.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
110-113 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][n+]1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2NO/c6-4-1-5(7)3-8(9)2-4/h1-3H
InChI Key
RODXBOIDZPQDBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
596515-BULK:
596515-1G:
596515-VAR:
596515-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)